Stampa…
Gel pronti all'uso e tamponi, ClearPAGE™
Fornitore: CBS Scientific
ClearPAGE™
CBSCBCG42012EA 0 EUR
CBSCBCG42012 XXXXFK91005-01627 CBSCFK91005-00827 CBSCFK91005-40827 731-2025 CBSCFK91005-01212 CBSCBCG00827 CBSCFK91005-01012 CBSCFK91005-41212 XXXXFK91005-42002 CBSCBCG01612 CBSCFK91005-00812 XXXXFK91005-42027 CBSCFK91005-01227 CBSCBCG01012 CBSCFK91005-01027 CBSCBCG41212 731-2018 731-2019 731-2057 CBSCFK91005-40812 CBSCFK91005-41227 731-2012 731-2055 731-2011 CBSCBCG41227 CBSCBCG00812 XXXXFK91005-42012
Gel pronti all'uso e tamponi, ClearPAGE™
Gel elettroforetici Gel prefabbricati
Questi gel polimerici compositi di qualità superiore, prefabbricati, in cassette di plastica 8 × 10 cm, 10 × 10 cm o 15 × 10 cm (L × L) presentano una matrice polimerica acrilammide unica per separazioni proteiche eccezionali. I gel sono 10 volte più resistenti dei normali gel di poliacrilammide e altamente resistenti allo strappo. Le dita dei pozzetti lunghi sono fisse e si estendono sopra la parte superiore della cassetta per facilitare il caricamento e prevenire la contaminazione incrociata del campione. L'impilamento migliorato consente volumi di campione più grandi, in modo che i gel per cassette ClearPAGE da 1 mm abbiano la sensibilità equivalente ai gel da 1,5 mm. I gel ClearPAGE nei formati 10 × 10 cm, 12 pozzetti e 17 pozzetti consentono volumi di campione maggiori rispetto agli altri gel di poliacrilammide prefabbricati.
  • Bande dritte trasparenti e taglienti con risoluzione eccellente
  • Gel resistenti e di lunga durata che non si rompono o spaccano una volta essiccati
  • Semplice sistema a tamponi TEO-tricina*
  • Tempi di ciclo rapidi fino a 30 minuti
  • Nessun pettine o nastro adesivo da rimuovere per ridurre i tempi di preparazione
  • Durata in magazzino di 2 anni, anche per gel a percentuali elevate senza compromissione delle prestazioni nel corso del tempo
*NOTA: i tamponi TEO-tricina devono essere utilizzati con questi gel