Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Terreni di coltura, pronti all'uso, in flaconi
Fornitore: VWR Chemicals
VWR®
Terreni di coltura pronti all'uso conformi ai requisiti dei test microbiologici nell'industria alimentare, dei controlli di acqua e ambiente e nell'industria farmaceutica. La gamma è realizzata con materie prime di elevata qualità. Tutti i terreni di coltura sono prodotti utilizzando basi disidratate selezionate in conformità a diversi standard. Tutti i terreni vengono prodotti con le tecnologie più recenti e sono soggetti a controlli di qualità rigorosi eseguiti da microbiologi qualificati.
  • Stoccaggio a temperatura ambiente
  • Forniti in flaconi in vetro con diversi tipi di tappi a vite
  • Certificato di analisi che garantisce la conformità del prodotto
*Chromocult® è un marchio registrato di Merck KGaA, Darmstadt, Germania. Questo terreno pronto all'uso è realizzato utilizzando solo terreni di coltura Chromocult® disidratati prodotti da Merck KGaA e Agar.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Riempimento Standard Taglia Tappo Conf Codice catalogo VWR Quantità
Agar 2Xyt 400 ml - 500 ml - 9 AX021399
Codice articolo locale: VWRCAX021399
Brodo 2Xyt 400 ml - 500 ml - 9 AX021398
Codice articolo locale: VWRCAX021398
Agar antibiotico 10 200 ml - 250 ml Senza membrana perforabile 10 454810ZA
Codice articolo locale: VWRC454810ZA
Agar antibiotico 10 500 ml - 750 ml - 10 564812ZA
Codice articolo locale: VWRC564812ZA
Antibiotic agar E 200 ml EP 250 ml Senza membrana perforabile 10 455782ZA
Codice articolo locale: VWRC455782ZA
Agar antibiotico 10 500 ml - 750 ml Senza membrana perforabile 20 564812ZAMP
Codice articolo locale: VWRC564812ZAMP
Agar antibiotico A 200 ml - 250 ml Senza membrana perforabile 10 455462ZA
Codice articolo locale: VWRC455462ZA
Controllo su agar antibiotico pH 6.0 100 ml - 150 ml Alluminio 10 AX021189
Codice articolo locale: VWRCAX021189
Controllo su agar antibiotico pH 8.0 100 ml - 150 ml Alluminio 10 AX021197
Codice articolo locale: VWRCAX021197
Agar antibiotico A 200 ml EP 250 ml Alluminio 6 AX021205
Codice articolo locale: VWRCAX021205
Agar antibiotico B 200 ml EP 250 ml Alluminio 6 AX021206
Codice articolo locale: VWRCAX021206
Agar antibiotico E 200 ml - 250 ml Alluminio 6 AX022241
Codice articolo locale: VWRCAX022241
Agar base Baird Parker 90 ml - 125 ml Alluminio 10 312950ZA
Codice articolo locale: VWRC312950ZA
Agar base Baird Parker 180 ml FIL-IDF, ISO 5944, ISO 6888-2, ISO 22718, USP 250 ml Alluminio 10 430063ZA
Codice articolo locale: VWRC430063ZA
Diluizione di Beerens 90 ml - 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 312240ZT
Codice articolo locale: VWRC312240ZT
Diluizione di Beerens 100 ml - 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 302240ZA
Codice articolo locale: VWRC302240ZA
Diluizione di Beerens 100 ml - 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 40 302240ZAMP
Codice articolo locale: VWRC302240ZAMP
Diluizione di Beerens 90 ml - 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 40 312240ZTMP
Codice articolo locale: VWRC312240ZTMP
Brodo BHI MOD. 100 ml ISO 5944, FDA 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 303415ZA
Codice articolo locale: VWRC303415ZA
Brodo BHI mod. 100 ml - 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 40 303415ZAMP
Codice articolo locale: VWRC303415ZAMP
Agar bile esculina azide 200 ml ISO 7899-2 250 ml Alluminio 6 AX022293
Codice articolo locale: VWRCAX022293
Brodo Bolton (base) 200 ml - 250 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 10 563390ZF
Codice articolo locale: VWRC563390ZF
Brodo Bolton (base) 200 ml - 250 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 30 563390ZFMP
Codice articolo locale: VWRC563390ZFMP
Tampone fosfato pH 7,2 125 ml - 150 ml Senza membrana perforabile 10 305660ZF
Codice articolo locale: VWRC305660ZF
Acqua peptonata tamponata 500 ml - 500 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 10 530172AF
Codice articolo locale: VWRC530172AF
Acqua peptonata tamponata 90 ml ISO 6579, ISO 8523 e
ISO 6785
125 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 10 310173ZA
Codice articolo locale: VWRC310173ZA
Acqua peptonata tamponata 100 ml - 125 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 10 300173ZA
Codice articolo locale: VWRC300173ZA
Acqua peptonata tamponata - - 150 ml Alu/setto 10 AX021162
Codice articolo locale: VWRCAX021162
Acqua peptonata tamponata 225 ml - 250 ml Alu/setto 6 AX022232
Codice articolo locale: VWRCAX022232
Acqua peptonata tamponata 225 ml ISO 6579, ISO 8523, ISO 6785, ISO 22964, ISO 21528, ISO 19250 250 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 400173ZA
Codice articolo locale: VWRC400173ZA
Acqua peptonata tamponata 200 ml - 250 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 450173ZA
Codice articolo locale: VWRC450173ZA
Acqua peptonata tamponata 225 ml - 500 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 410173ZA
Codice articolo locale: VWRC410173ZA
Acqua peptonata tamponata 300 ml Harm Ph 500 ml Senza membrana perforabile 10 531312ZA
Codice articolo locale: VWRC531312ZA
Acqua peptonata tamponata 900 ml - 1000 ml Alluminio 9 AX021291
Codice articolo locale: VWRCAX021291
Acqua peptonata tamponata 800 ml - 1000 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno 6 510173ZA
Codice articolo locale: VWRC510173ZA
Acqua peptonata tamponata +5% Tween 90 ml - 100 ml - 10 011312TA
Codice articolo locale: VWRC011312TA
Acqua peptonata tamponata 0,1% 50 ml - 100 ml - 8 881314ZA
Codice articolo locale: VWRC881314ZA
Acqua peptonata tamponata 0,1% 50 ml - 100 ml - 32 881314ZAMP
Codice articolo locale: VWRC881314ZAMP
Acqua peptonata tamponata 0,1% 90 ml Ph Armoniz. 125 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 10 311314ZA
Codice articolo locale: VWRC311314ZA
Buffered peptone water 0,1% 90 ml Harm Ph 125 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 10 311314TA
Codice articolo locale: VWRC311314TA
Acqua peptonata tamponata 0,1% 100 ml Ph Armoniz. 125 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 10 301314ZA
Codice articolo locale: VWRC301314ZA
Acqua peptonata tamponata 0,1% 100 ml Harm Ph 125 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 40 301314ZAMP
Codice articolo locale: VWRC301314ZAMP
Acqua peptonata tamponata 0,1% 300 ml Ph Armoniz. 500 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 531314ZA
Codice articolo locale: VWRC531314ZA
Acqua peptonata tamponata 0,1% 450 ml Harm Ph 500 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 561314ZA
Codice articolo locale: VWRC561314ZA
Acqua peptonata tamponata 0,1% con lecitina 90 ml - 150 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 10 311312LA
Codice articolo locale: VWRC311312LA
Acqua peptonata tamponata 0,1% con lecitina 90 ml - 150 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 40 311312LAMP
Codice articolo locale: VWRC311312LAMP
Acqua peptonata tamponata 0,1% - EP - - 6 511312ZA
Codice articolo locale: VWRC511312ZA
Acqua peptonata tamponata al 10% Tween 100 ml Ph Armoniz. 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 303480TA
Codice articolo locale: VWRC303480TA
Buffered peptone water with supplements 80 ml - 100 ml - 6 AX021419
Codice articolo locale: VWRCAX021419
Tampone Butterfield 100 ml - 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 303610ZA
Codice articolo locale: VWRC303610ZA
Tampone Butterfield 100 ml - 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 40 303610ZAMP
Codice articolo locale: VWRC303610ZAMP
Brodo casamino acidi 75 ml - 100 ml - 10 AX029174
Codice articolo locale: VWRCAX029174
Brodo di peptone caseina lecitina Tween® 20 90 ml - 150 ml Alu/setto 10 AX021178
Codice articolo locale: VWRCAX021178
Agar cetrimide 100 ml - 150 ml Alluminio 10 AX021182
Codice articolo locale: VWRCAX021182
Agar cetrimide 200 ml - 250 ml Alluminio 6 AX022222
Codice articolo locale: VWRCAX022222
Agar Chapmann 200 ml - 250 ml - 6 AX021409
Codice articolo locale: VWRCAX021409
Agar China Blue Lactose 200 ml - 250 ml Senza membrana perforabile 10 405042ZA
Codice articolo locale: VWRC405042ZA
Agar Chromocult®* per coliformi 100 ml - 125 ml Senza membrana perforabile 10 301274ZA
Codice articolo locale: VWRC301274ZA
Agar Chromocult®* per coliformi 100 ml - 125 ml Senza membrana perforabile 40 301274ZAMP
Codice articolo locale: VWRC301274ZAMP
Agar Chromocult®* per coliformi 200 ml ISO 7704 250 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero +
rivestimento con pellicola termoretraibile
10 401274ZH
Codice articolo locale: VWRC401274ZH
Agar per conta 200 ml - 250 ml Alluminio 6 AX021301
Codice articolo locale: VWRCAX021301
Agar metallo Czapek Dox 450 ml APHA 500 ml - 10 530274XA
Codice articolo locale: VWRC530274XA
Brodo peptone lattosato DEV 50 ml - 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 373564ZA
Codice articolo locale: VWRC373564ZA
Brodo peptone lattosato DEV 50 ml - 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 40 373564ZAMP
Codice articolo locale: VWRC373564ZAMP
Agar nutritivo DEV 100 ml - 200 ml Senza membrana perforabile 10 300692ZA
Codice articolo locale: VWRC300692ZA
Agar nutritivo DEV 100 ml - 200 ml Senza membrana perforabile 40 300692ZAMP
Codice articolo locale: VWRC300692ZAMP
Agar nutritivo DEV 200 ml Normative tedesche relative all'acqua potabile 250 ml Senza membrana perforabile 10 453554ZA
Codice articolo locale: VWRC453554ZA
Agar nutritivo DEV 200 ml - 250 ml Anello di versamento 10 011642ZA
Codice articolo locale: VWRC011642ZA
Agar nutritivo DEV 450 ml - 500 ml Tappo in metallo senza setto 10 531642ZA
Codice articolo locale: VWRC531642ZA
Agar destrosio triptone (DTA) 100 ml - 125 ml Senza membrana perforabile 10 303525ZA
Codice articolo locale: VWRC303525ZA
Diluente +Tween 80 1% 400 ml - - - 12 AX029198
Codice articolo locale: VWRCAX029198
Diluente conf. Ph. Eur. + neutralizzante 190 ml - 250 ml Alu/setto 6 AX021361
Codice articolo locale: VWRCAX021361
Diluente pH 7 1000 ml - 1500 ml - 6 881312ZA
Codice articolo locale: VWRC881312ZA
Diluente Farm. + 5% Tween 900 ml - 1000 ml - 4 031312TA
Codice articolo locale: VWRC031312TA
Diluent Pharmacopoea + 5% Tween® 900 ml - 1000 ml - 9 AX021417
Codice articolo locale: VWRCAX021417
Diluente conf. Farmacopea 90 ml - 125 ml - 10 401312ZA
Codice articolo locale: VWRC401312ZA
Brodo EE, Mossel 90 ml Ph Armoniz. 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 310304ZA
Codice articolo locale: VWRC310304ZA
Brodo EE, Mossel 90 ml Harm Ph 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 40 310304ZAMP
Codice articolo locale: VWRC310304ZAMP
Brodo EE, Mossel 90 ml EP 150 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 AX029148
Codice articolo locale: VWRCAX029148
Brodo EE, Mossel 100 ml Ph. Eur 6 150 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero +
rivestimento con pellicola termoretraibile
10 300304ZA
Codice articolo locale: VWRC300304ZA
Brodo EE, Mossel 90 ml EP, USP, JP 150 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 AX021380
Codice articolo locale: VWRCAX021380
Brodo EE, Mossel 100 ml EP 150 ml Alu/setto 10 AX021109
Codice articolo locale: VWRCAX021109
Brodo Eugon LT 200 ml - 250 ml Senza membrana perforabile 10 453420SA
Codice articolo locale: VWRC453420SA
Fluid A 850 ml Harm Ph 1000 ml - 6 513560ZA
Codice articolo locale: VWRC513560ZA
Fluid A 300 ml Harm Ph 450 ml - 10 553560ZA
Codice articolo locale: VWRC553560ZA
Liquido D 400 ml Harm Ph 500 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero +
rivestimento con pellicola termoretraibile
20 563200OAMP
Codice articolo locale: VWRC563200OAMP
Fluid D 850 ml Harm Ph 1000 ml - 6 513200OA
Codice articolo locale: VWRC513200OA
Liquido D 400 ml Ph Armoniz. 500 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero +
rivestimento con pellicola termoretraibile
10 563200OA
Codice articolo locale: VWRC563200OA
Fluid K 300 ml Harm Ph 450 ml - 10 555010TA
Codice articolo locale: VWRC555010TA
Brodo Fraser 200 ml ISO 11290-1 200 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 30 400343ZFMP
Codice articolo locale: VWRC400343ZFMP
Brodo Fraser 200 ml ISO 11290-1 200 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 10 400343ZF
Codice articolo locale: VWRC400343ZF
Brodo Half Fraser 225 ml - 250 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 10 400343VF
Codice articolo locale: VWRC400343VF
Brodo Half Fraser 225 ml - 250 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 20 400343VFMP
Codice articolo locale: VWRC400343VFMP
Brodo Fraser 1/2 conc 225 ml ISO 11290-1 250 ml Alu/setto 6 AX022243
Codice articolo locale: VWRCAX022243
FTM + resazurina (a norma USP) 100 ml USP 125 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 10 301051ZA
Codice articolo locale: VWRC301051ZA
FTM + Resazurina 100 ml - 125 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 40 301051ZAMP
Codice articolo locale: VWRC301051ZAMP
Brodo HTM (Haemophilus Test Medium) 100 ml - 150 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 10 300382ZF
Codice articolo locale: VWRC300382ZF
Brodo TSB (Tryptic Soy Broth) 750 ml - - tappo a vite in metallo 6 511122ZA
Codice articolo locale: VWRC511122ZA
Buffered peptone water, 0,1% + 5% Tween® - Eu Ph 125 ml - 10 311310TA
Codice articolo locale: VWRC311310TA
Buffered peptone water THLPH 250 ml Harm Ph - - 10 471313TA
Codice articolo locale: VWRC471313TA
Eugon LT100 broth 90 ml ISO 18415, ISO 21149, ISO 21150 - - 10 313422ZA
Codice articolo locale: VWRC313422ZA
Fluid thioglycollate medium (FTM) 200 ml Harm Ph 200 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 10 451050ZA
Codice articolo locale: VWRC451050ZA
Peptone water 0,1% with Tween® 300 ml Harm Ph 500 ml Tappo interno a vite in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno 10 532252OA
Codice articolo locale: VWRC532252OA
Standard Henkel 90 ml - 200 ml Senza membrana perforabile 10 473040TH
Codice articolo locale: VWRC473040TH
TBX agar 450 ml ISO 16649-1 500 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero +
rivestimento con pellicola termoretraibile
10 561004ZA
Codice articolo locale: VWRC561004ZA
Terreno tioglicolato liquido 750 ml - - - 6 511052ZA
Codice articolo locale: VWRC511052ZA
Standard Henkel 90 ml - 200 ml Senza membrana perforabile 30 473040THMP
Codice articolo locale: VWRC473040THMP
Standard Henkel 90 ml USP, EP 250 ml Senza membrana perforabile 10 313040TH
Codice articolo locale: VWRC313040TH
Soluzione inattivante 1000 ml - 1000 ml - 9 AX021378
Codice articolo locale: VWRCAX021378
Agar kanamicina-esculina-azide, Mossel 200 ml - 250 ml Senza membrana perforabile 10 451830ZA
Codice articolo locale: VWRC451830ZA
Brodo lattosio 90 ml EP, USP, EPA 150 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 310440ZA
Codice articolo locale: VWRC310440ZA
Brodo lattosio 100 ml EP, USP, EPA 250 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 300440ZA
Codice articolo locale: VWRC300440ZA
Brodo lattosio 500 ml - 750 ml - 6 880442ZA
Codice articolo locale: VWRC880442ZA
Brodo lattosio 90 ml - 125 ml - 10 400442ZA
Codice articolo locale: VWRC400442ZA
Brodo lattosio (doppia conc.) 100 ml - 150 ml Alu/setto 10 AX021317
Codice articolo locale: VWRCAX021317
Brodo lattosio con agenti neutralizzanti 100 ml - 150 ml Alu/setto 10 AX021243
Codice articolo locale: VWRCAX021243
Lattosio con 4% Tween e 0,5% lecitina 990 ml - 1000 ml - 6 880442TA
Codice articolo locale: VWRC880442TA
Brodo LB conf. a Miller 100 ml - 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 302510ZA
Codice articolo locale: VWRC302510ZA
Brodo LB secondo Miller 100 ml - 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 40 302510ZAMP
Codice articolo locale: VWRC302510ZAMP
Brodo LB secondo Miller 100 ml EP, USP, ISO 9308-1 250 ml Alu/setto 6 AX021330
Codice articolo locale: VWRCAX021330
Agar Letheen 200 ml - 250 ml Senza membrana perforabile 10 401570ZA
Codice articolo locale: VWRC401570ZA
Brodo Letheen 100 ml conf. a FDA 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero +
rivestimento con pellicola termoretraibile
10 301580ZA
Codice articolo locale: VWRC301580ZA
Brodo Letheen 90 ml - 150 ml Alluminio 10 AX021102
Codice articolo locale: VWRCAX021102
Brodo Letheen, modificato 90 ml F.D.A. 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 312760ZA
Codice articolo locale: VWRC312760ZA
Brodo Letheen, modificato 90 ml - 125 ml Senza membrana perforabile 10 302754OA
Codice articolo locale: VWRC302754OA
Brodo Letheen, modificato 90 ml - 125 ml Senza membrana perforabile 40 302754OAMP
Codice articolo locale: VWRC302754OAMP
Brodo Letheen, modificato 90 ml FDA 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 40 312760ZAMP
Codice articolo locale: VWRC312760ZAMP
Brodo Letheen Tween® FeCl3 300 ml - 500 ml Alluminio 12 AX021324
Codice articolo locale: VWRCAX021324
Brodo Letheen Tween® FeCl3 100 ml - 150 ml Alu/setto 6 AX021323
Codice articolo locale: VWRCAX021323
Liquido A 0,1 % 100 ml Ph Armoniz. 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 301314XA
Codice articolo locale: VWRC301314XA
Liquido A 0,1 % 300 ml - 450 ml - 10 551314XA
Codice articolo locale: VWRC551314XA
Liquido A 0,1 % 450 ml Ph Armoniz. 500 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 561314XA
Codice articolo locale: VWRC561314XA
Brodo di arricchimento per Listeria (LEB) 225 ml - 250 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero +
rivestimento con pellicola termoretraibile
10 400472XA
Codice articolo locale: VWRC400472XA
Brodo di arricchimento per Listeria (LEB) 450 ml - 500 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 10 560472ZA
Codice articolo locale: VWRC560472ZA
Agar fegato 200 ml - 250 ml Alluminio 6 AX022292
Codice articolo locale: VWRCAX022292
Agar M17 100 ml - 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 303532ZA
Codice articolo locale: VWRC303532ZA
Agar M17 100 ml - 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 40 303532ZAMP
Codice articolo locale: VWRC303532ZAMP
Agar MacConkey 100 ml Harm Ph 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero +
rivestimento con pellicola termoretraibile
10 300641ZA
Codice articolo locale: VWRC300641ZA
Agar MacConkey 100 ml Harm Ph 150 ml Alluminio 10 AX021111
Codice articolo locale: VWRCAX021111
Brodo MacConkey 100 ml Harm Ph 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero +
rivestimento con pellicola termoretraibile
10 300674ZA
Codice articolo locale: VWRC300674ZA
Brodo MacConkey 100 ml - 150 ml Alluminio 10 AX021116
Codice articolo locale: VWRCAX021116
Agar estratto di malto 200 ml - 250 ml Senza membrana perforabile 10 450544ZA
Codice articolo locale: VWRC450544ZA
Agar estratto di malto 200 ml - 250 ml Senza membrana perforabile 20 450544ZAMP
Codice articolo locale: VWRC450544ZAMP
Maximu recovery diluent 100 ml ISO 6887-1 125 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 10 313120ZA
Codice articolo locale: VWRC313120ZA
Maximu recovery diluent con Tween 200 ml - 250 ml Tappo in metallo senza setto 8 881314TA
Codice articolo locale: VWRC881314TA
Medium A 200 ml Harm Ph 250 ml Alluminio 6 AX021418
Codice articolo locale: VWRCAX021418
Metilcellulosa 0,5% 200 ml - - Alluminio 6 AX021233
Codice articolo locale: VWRCAX021233
Agar per conta in piastra con latte 200 ml ISO 17410, ISO 8552, ISO 4883 250 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 400774XA
Codice articolo locale: VWRC400774XA
Agar per conta in piastra con latte 450 ml - 500 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 10 530774XA
Codice articolo locale: VWRC530774XA
Agar per conta in piastra con latte 450 ml - 500 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 20 530774XAMP
Codice articolo locale: VWRC530774XAMP
Brodo Mossel 990 ml - 1000 ml - 6 880304ZA
Codice articolo locale: VWRC880304ZA
Brodo Mossel 90 ml - 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero +
rivestimento con pellicola termoretraibile
10 400304ZA
Codice articolo locale: VWRC400304ZA
Agar MRS 200 ml DIN 13721, ISO 10109 250 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 400582ZA
Codice articolo locale: VWRC400582ZA
Agar MRS 200 ml - 250 ml Senza membrana perforabile 10 400587ZA
Codice articolo locale: VWRC400587ZA
Terreno semisolido MSRV, base 500 ml - 1000 ml tappo a vite in metallo 10 560830ZA
Codice articolo locale: VWRC560830ZA
Agar base MYP 90 ml - 250 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 310053ZA
Codice articolo locale: VWRC310053ZA
Agar base MYP 90 ml ISO 7932:2005 250 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 40 310053ZAMP
Codice articolo locale: VWRC310053ZAMP
Acqua peptonata salina 90 ml ISO 6887-1 125 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 10 313155ZA
Codice articolo locale: VWRC313155ZA
Brodo NaCl-peptone 90 ml ISO 6887-1 125 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 40 313155ZAMP
Codice articolo locale: VWRC313155ZAMP
Brodo peptone NaCl +1% Tween 100 ml ISO 6887-1 125 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 40 303151OAMP
Codice articolo locale: VWRC303151OAMP
Agar OGY 100 ml ISO 13721 150 ml Alluminio 10 AX021118
Codice articolo locale: VWRCAX021118
Agar OGYE 200 ml - 250 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 400720ZA
Codice articolo locale: VWRC400720ZA
Agar-siero arancia 100 ml ISO 8914-1 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 300733IA
Codice articolo locale: VWRC300733IA
Agar-siero arancia 50 ml - 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 370731ZA
Codice articolo locale: VWRC370731ZA
Agar-siero arancia 50 ml - 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 40 370731ZAMP
Codice articolo locale: VWRC370731ZAMP
Agar-siero arancia 200 ml - 250 ml Senza membrana perforabile 10 450731ZA
Codice articolo locale: VWRC450731ZA
PBPS + 4% Tween + 0,5% Lecitina 90 ml Ph Armoniz. 250 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 471314TH
Codice articolo locale: VWRC471314TH
PBPS 4% Tween 0,5% Lecitina 90 ml - 125 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 471310TH
Codice articolo locale: VWRC471310TH
PBPS 4% Tween 0,5% Lecitina 90 ml Harm Ph 250 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 30 471314THMP
Codice articolo locale: VWRC471314THMP
PBTL 3%, Tween 0,3%, Lecitina 90 ml Ph Armoniz. 250 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 471314TA
Codice articolo locale: VWRC471314TA
PBTL 3%, Tween 0,3%, Lecitina 90 ml Harm Ph 250 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 20 471314TAMP
Codice articolo locale: VWRC471314TAMP
Agar PCA 150 ml ISO 4833 150 ml Alluminio 10 AX021117
Codice articolo locale: VWRCAX021117
Agar PCA 200 ml ISO 4833 250 ml Alluminio 6 AX022229
Codice articolo locale: VWRCAX022229
Agar per conta in piastra PCA 100 ml - 125 ml Senza membrana perforabile 10 300774ZA
Codice articolo locale: VWRC300774ZA
Agar per conta in piastra PCA 200 ml - 250 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 450774ZA
Codice articolo locale: VWRC450774ZA
Agar per conta in piastra PCA 450 ml - 500 ml Senza membrana perforabile 10 530774ZA
Codice articolo locale: VWRC530774ZA
Agar per conta in piastra PCA 450 ml - 500 ml Senza membrana perforabile 20 530774ZAMP
Codice articolo locale: VWRC530774ZAMP
PCA con amido 2 g/l 200 ml - 250 ml Alluminio 6 AX021411
Codice articolo locale: VWRCAX021411
PCA senza glucosio 100 ml - 150 ml Alluminio 10 AX021264
Codice articolo locale: VWRCAX021264
PCA senza glucosio 200 ml - 250 ml Alluminio 6 AX022206
Codice articolo locale: VWRCAX022206
PCA, agar latte scremato 200 ml - 250 ml Alluminio 6 AX021255
Codice articolo locale: VWRCAX021255
Acqua peptonata 0,1% 100 ml - 125 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 10 302252ZA
Codice articolo locale: VWRC302252ZA
Acqua peptonata 0,1% 450 ml - 500 ml Alu/setto 12 AX021257
Codice articolo locale: VWRCAX021257
Acqua peptonata 0,1% con Tween 100 ml Ph Armoniz. 125 ml Tappo interno a vite in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno 10 301314TA
Codice articolo locale: VWRC301314TA
Diluente 9 secondo farmacopea 990 ml - 1000 ml - 5 AX021412
Codice articolo locale: VWRCAX021412
Diluente farmacopea (brodo NaCl-peptone pH 7) 400 ml EP 500 ml Alu/setto 12 AX029128
Codice articolo locale: VWRCAX029128
Diluente conf. Farmacopea 300 ml USP 500 ml PE/Septum 12 AX021203
Codice articolo locale: VWRCAX021203
Diluente conf. Farmacopea (brodo NaCl-peptone pH 7) 100 ml EP 150 ml Alluminio 10 AX021103
Codice articolo locale: VWRCAX021103
Diluente conf. Farmacopea (brodo NaCl-peptone pH 7) 90 ml EP 150 ml Alu/setto 10 AX029124
Codice articolo locale: VWRCAX029124
Diluente conf. Farmacopea (brodo NaCl-peptone pH 7) 200 ml EP 250 ml Alu/setto 6 AX022281
Codice articolo locale: VWRCAX022281
Diluente secondo farmacopea (brodo peptonato NaCl pH 7) 300 ml EP 500 ml Alu/setto 12 AX021169
Codice articolo locale: VWRCAX021169
Diluente conf. Farmacopea (brodo NaCl-peptone pH 7) 990 ml EP 1000 ml Alluminio 9 AX021314
Codice articolo locale: VWRCAX021314
Diluente farmacopea (brodo NaCl-peptone pH 7) Tween® 80 1% 90 ml - 150 ml Alluminio 10 AX021320
Codice articolo locale: VWRCAX021320
Diluente conf. Farmacopea con agente neutralizzante (DNP) 200 ml EP 250 ml Alu/setto 6 AX022255
Codice articolo locale: VWRCAX022255
Diluente conf. Farmacopea con agente neutralizzante (DNP) 300 ml - 500 ml Alu/setto 12 AX021283
Codice articolo locale: VWRCAX021283
Diluente conf. Farmacopea con agente neutralizzante (DNP), collo largo 90 ml - 150 ml Alu/setto 10 AX021191
Codice articolo locale: VWRCAX021191
Diluente farmacopea con agente neutralizzante (DNP) 90 ml - 150 ml Tappo a vite esterno in alluminio + setto interno in elastomero 10 AX021146
Codice articolo locale: VWRCAX021146
Diluente conf. Farmacopea, tiosolfato di sodio 5 g/l 600 ml - 1000 ml PE/Septum 9 AX021305
Codice articolo locale: VWRCAX021305
Neutralizzante univ. polivalente 45 ml - 100 ml Tappo a vite interno in plastica + setto in elastomero + tappo di protezione esterno + rivestimento con pellicola termoretraibile 10 332760TA
Codice articolo locale: VWRC332760TA
Agar destrosio di patata 200 ml Ph Armoniz.