Stampa…
Hai cercato: Vetrini per Microscopia
38  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Vetrino per microscopio smerigliato a colori, Bevelled edges, 45°, VWR®, bianco
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: I vetrini per microscopio vengono forniti con un leggero rivestimento opaco in vari colori.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Vetrino per microscopia, VWR®, Edges: Smussati, L×L: 76×26 mm, Spessore: 1,0 mm
Codice catalogo: (KLINPR-001)
Fornitore: KLINIPATH
Codice articolo locale: KLINPR-001
Descrizione: Microscope slides specially designed for use with printers.
UOM: 1 * 2.500 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Microscopy slides are designed with colour-frosted ends for H&E stain on frozen sections in histopathology examination.
Codice catalogo: (631-0116)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI631-0116
Descrizione: Questi vetrini, lavati e lucidati, offrono risultati di alta qualità.
UOM: 1 * 50 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Microscopy slides are designed with colour-frosted ends for H&E stain on frozen sections in histopathology examination.
Codice catalogo: (631-1160)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI631-1160
Descrizione: Microscope slides with ground edges designed for human blood or fluid tests.
UOM: 1 * 2.500 pezzi
Fornitore: KLINIPATH
Descrizione: Microscope slides for slide printers allowing for easy handling of automated slide printers and digital slide imagers in slide racks.
Promo
Codice catalogo: (631-1161)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI631-1161
Descrizione: Microscope slides with double-frosted ends designed for human blood, body fluids tests, as well as paraffin sections.
UOM: 1 * 2.500 pezzi
Fornitore: Epredia
Descrizione: Vetrini realizzati in vetro extra-bianco, lavati e lucidati.
Fornitore: MARIENFELD
Descrizione: The bright printed colours of UniMark® slides frosted ends contrast well with the markings.
Fornitore: MARIENFELD
Descrizione: Soda lime glass microscopy slides precleaned. Also available with a silky frosted marking area of 20 mm on both sides.
Fornitore: LEICA HISTOLOGY
Descrizione: Vetrini progettati per l'uso ottimale con penne o matite resistenti allo xilene.
Fornitore: Epredia
Descrizione: Vetrini per microscopia disponibili con estremità a smerigliatura semplice o doppia.
Codice catalogo: (MARI0890003)
Fornitore: MARIENFELD
Codice articolo fornitore: 0890003
Codice articolo locale: MARI0890003
Descrizione: The lipidic cubic phase (LCP) sandwich set consists of a base slide and a cover slip and is optimized for the crystallographic study of membrane prote...
UOM: 1 * 20 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom