Stampa…
Hai cercato: Reagenti per estrazione di proteine
43  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"43"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: DetergentOUT™ GBS10-125 spin column, 125 µl resin volume, 10 - 30 µl sample volume, DetergentOUT™
Codice catalogo: (786-241)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-241
Codice articolo locale: GENO786-241
Descrizione: KIT INGEL SILVER 100 PREPS 1 * 1 KIT
UOM: 1 * 1 KIT
Codice catalogo: (PIER90053)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 90053
Codice articolo locale: PIER90053
Descrizione: Asp-N protease is a highly specific endoproteinase used to improve sequence coverage in mass spectrometry protein identification applications.
UOM: 1 * 2 µG
MSDS
Codice catalogo: (PIER90067)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 90067
Codice articolo locale: PIER90067
Descrizione: Pierce™ TMTzero™ Label Reagent serves as a "light" tag for MS-level peptide quantitation similar to duplex isotopic metabolic labeling, such as SILAC,...
UOM: 1 * 1 KIT
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: DetergentOUT™ Tween®, Micro, DetergentOUT™
Codice catalogo: (PIER90054)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 90054
Codice articolo locale: PIER90054
Descrizione: Glu-C protease is a highly specific endoproteinase use to improve sequence coverage in mass spectrometry protein identification applications.
UOM: 1 * 50 µG
MSDS
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: Protein-S-S-Reductant™ uses TCEP (Tris [2-carboxyethyl] phosphine), a popular alternative to β-mercaptoethanol and DTT (dithiothreitol). TCEP improves...
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: OrgoSol DetergentOUT™, Medi, OrgoSol DetergentOUT™
Codice catalogo: (PIER90056)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 90056
Codice articolo locale: PIER90056
Descrizione: Chymotrypsin protease is a purified native endoproteinase validated for maximum activity and selectivity in proteomic applications.
UOM: 1 * 100 µG
Codice catalogo: (786-681)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-681
Codice articolo locale: GENO786-681
Descrizione: InGel™ Blue, 100 spots
UOM: 1 * 1 KIT
Codice catalogo: (DGA01)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: DGA01
Codice articolo locale: GENODGA01
Descrizione: The 'critical micelle concentration' (CMC) of a detergent varies with temperature, pH, ionic strength, detergent concentration, purity and presence of...
UOM: 1 * 500 pezzi
Codice catalogo: (786-599)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-599
Codice articolo locale: GENO786-599
Descrizione: Iminobiotin resin, immobilised
UOM: 1 * 5 mL
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: The use of peptides for the generation of antibodies against specific peptides has become an essential tool in proteomic research. A crucial step in u...
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: The Pierce™ Universal Nuclease for Cell Lysis is ideal for a wide variety of applications where complete digestion of nucleic acids is needed when pre...
Codice catalogo: (786-793)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-793
Codice articolo locale: GENO786-793
Descrizione: Ficin (or Ficain) is a cysteine protease enzyme (EC 3.4.22.3) isolated from fig latex is that has the endopeptidase activity to cleave Immunoglobulin ...
UOM: 1 * 5 mL
Codice catalogo: (786-244)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-244
Codice articolo locale: GENO786-244
Descrizione: SilverOUT removes interfering silver ions from gel pieces.
UOM: 1 * 100 Tests
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 43
no targeter for Bottom