Stampa…
Hai cercato: Reagenti per estrazione di proteine
43  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"43"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Avantor
Descrizione: Le piastre J.T.Baker® BAKERBOND® per l’estrazione di liquidi supportati (SLE) sono un'alternativa ideale e più veloce ai tradizionali metodi di estraz...
Fornitore: Avantor
Descrizione: Le piastre di precipitazione delle proteine J.T.Baker® BAKERBOND® consentono una rapida rimozione delle proteine dai campioni biologici.
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: Protein proteomic control, animal cells, 2×2 mg
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: Concanavalin A (Con A) agarose consists of Con A coupled to 6% agarose by the cyanogen bromide method. Con A is a tetrameric metalloprotein lectin iso...
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: Jacalin, immobilised, lyophilised, Tipo: Solid
Codice catalogo: (786-391)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-391
Codice articolo locale: GENO786-391
Descrizione: Immobilised D-galactose resin
UOM: 1 * 5 mL
Codice catalogo: (786-243)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-243
Codice articolo locale: GENO786-243
Descrizione: Following digestion of proteins with proteases, the addition of Pep-Extract™ rapidly elutes digested peptides in under 20 minutes. The eluted peptides...
UOM: 1 * 100 Tests
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Pierce™ Recombinant Protein A is useful as the basis for preparing various kinds of probes or affinity media for detection or purification of rabbit a...
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Pierce™ MS(PEG)n reagents are methyl-terminated, polyethylene glycol compounds (n equals 4 to 24 PEG units) and TMS(PEG)12 is a ...
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Protein A can be used to probe and detect rabbit and human antibodies, especially IgG isotypes, in Western blotting, ELISA, IHC and other immunoassay ...
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Purified (unconjugated) Pierce™ Recombinant Protein A/G is useful as the basis for preparing various kinds of probes or affinity media for detection o...
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: The carboxy-PEGn-amine (CA[PEG]n) PEGylation reagents are zwitterionic, amino acid derivatives that are used for modifying proteins or surf...
Codice catalogo: (PIER29988)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 29988
Codice articolo locale: PIER29988
Descrizione: Biotinylated recombinant Protein G can be used to probe and detect mouse and human antibodies, especially IgG isotypes, in western blotting, ELISA, IH...
UOM: 1 * 0,5 mg
Codice catalogo: (PIER29997)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 29997
Codice articolo locale: PIER29997
Descrizione: Pierce™ Biotinylated Recombinant Protein L can be used to probe and detect mouse and human antibodies containing kappa light chains in Western blottin...
UOM: 1 * 0,5 mg
MSDS
Codice catalogo: (PIER20395)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 20395
Codice articolo locale: PIER20395
Descrizione: Jacalin is an alpha-D-galactose binding lectin extracted from jack-fruit seeds (Artocarpus integrifolia). This lectin is a glycoprotein (approx. 40 kD...
UOM: 1 * 5 mL
MSDS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Purified (unconjugated) Pierce™ Recombinant Protein L is useful as the basis for preparing various kinds of probes or affinity media for detection or ...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 43
no targeter for Bottom