  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Reagenti per proteine
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"292"
Seleziona per:
Codice catalogo: (1B1622-KIT)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC1B1622-KIT
Descrizione:   Fluorescent Protein Quantitation Kit uses a dye to bind to primary amines of proteins and peptides in solution. It quantifies protein in the low micr...
UOM:  1 * 1 KIT
Codice catalogo: (M329-10ML)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCM329-10ML
Descrizione:   Total Protein Cell Lysis Buffer
UOM:  1 * 10 ml
Fornitore:  OriGene
Descrizione:   Modified RIPA buffer (25 mM Tris-HCl pH7,6, 150 mM NaCl, 1% NP-40, 1mM EDTA, 1X Proteinase inhibitor cocktail mix (Sigma) and 1 mM Na3VO
Codice catalogo: (28-9031-28)
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Codice articolo fornitore: 28-9031-28
Codice articolo locale: GEHE28-9031-28
Descrizione:   NHS HP SpinTrap™ kit
UOM:  1 * 1 KIT
Codice catalogo: (RPK0325)
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Codice articolo fornitore: RPK0325
Codice articolo locale: GEHERPK0325
Descrizione:   Microarray Hybridisation Solution uses a blend of proprietary components to provide high quality automated and manual slide hybridisations for use in ...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PTEACMS-101-5)
Blocked
Fornitore:  PROTEA BIOSCIENCES, INC.
Codice articolo fornitore: CMS-101-5
Codice articolo locale: PTEACMS-101-5
Descrizione:   Ultrapure Sinapic Acid is a recrystallised matrix for matrix assisted laser desorption ionisation (MALDI) mass spectrometry.
UOM:  1 * 5 pezzi
Codice catalogo: (80-6483-37)
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Codice articolo fornitore: 80-6483-37
Codice articolo locale: GEHE80-6483-37
Descrizione:   Sample grinding kit is ready to use for disrupting small tissue and cell samples for protein extraction.
UOM:  1 * 1 KIT
Codice catalogo: (28-9523-61)
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Codice articolo fornitore: 28-9523-61
Codice articolo locale: GEHE28-9523-61
Descrizione:   GST Buffer kit
UOM:  1 * 1 KIT
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 292
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Prossimo
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI