Stampa…
Hai cercato: Reagenti di trasformazione
9  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (ICNA112100200)
Fornitore: MP Biomedicals
Codice articolo fornitore: 112100200
Codice articolo locale: ICNA112100200
Descrizione: The EZ-Yeast™ Transformation Kit is designed for high throughput transformation with efficiencies up to 10³ transformants per μg plasmid DNA. It is id...
UOM: 1 * 200 Tests
Codice catalogo: (ICNA112200200)
Fornitore: MP Biomedicals
Codice articolo fornitore: 112200200
Codice articolo locale: ICNA112200200
Descrizione: Alkali-Cation™ Yeast Transformation Kit provides an efficient method for yeast transformation and has been successfully used to transform linear DNA i...
UOM: 1 * 250 Tests
Codice catalogo: (GZ-1)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: GZ-1
Codice articolo locale: GENOGZ-1
Descrizione: Fast Yeast Transformation™ is a rapid single step yeast transformation kit that takes less than 10 minutes to prepare competent yeast cells. The compe...
UOM: 1 * 1 KIT
Fornitore: BTX
Descrizione: BTXpress™ è una singola soluzione tampone, sviluppata per distribuire in modo rapido ed efficace geni nelle cellule di mammiferi, la cui trasfezione c...
Fornitore: BTX
Descrizione: Flatpack chambers are primarily used for prokaryotic applications (bacterial or yeast transformations), however they are also often used for high effi...
Codice catalogo: (J60028.AK)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: J60028.AK
Codice articolo locale: ALFAJ60028.AK
Descrizione: For transformation of competent cells.
UOM: 1 * 250 mL
Codice catalogo: (731-0348)
Fornitore: BTX
Codice articolo fornitore: 47-0001
Codice articolo locale: BTXI47-0001
Descrizione: BTXpress Cytofusion® Medium C is an advanced electrofusion buffer designed especially for hybridoma production. The low conductivity buffer is special...
UOM: 1 * 500 mL
Fornitore: BTX
Descrizione: BTXpress Cytoporation® Media T/T4 is an advanced electroporation buffer designed for use with the BTX AgilePulse MAX™ large volume electroporation sys...
Codice catalogo: (732-6008)
Fornitore: EPPENDORF
Codice articolo fornitore: 4308070.510
Codice articolo locale: EPPE4308070.510
Descrizione: Electroporation Buffer for Multiporator® System
UOM: 1 * 100 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom