  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
reagenti-per-purificazione-di-acidi-nucleici
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/96/18989596.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"32"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   For DNase digestion during RNA purification. The RNase-free DNase set provides a rapid and efficient on-column digestion of DNA during RNA purificatio...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   RNase A (Ribonuclease A) è esente da endonucleasi e sottoposto a controllo di qualità per utilizzi in procedure di purificazione di plasmide per la di...
Codice catalogo: (N788-KIT)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRCN788-KIT
Descrizione:   The Phenol-Free Total RNA Purification Kit purifies RNA of all sizes, including micro RNA, from a wide variety of specimens, without the use of phenol...
UOM:  1 * 1 KIT
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   TRK lysis buffer
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   The E.Z.N.A.® RNALock Stabilizer Reagent is an innovative reagent which rapidly lyses cells and tissues to inactivate RNases at room temperature. Simp...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   BUFFER GBT 1 * 100 ml
Codice catalogo: (K600-50RXN)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRCK600-50RXN
Descrizione:   Cyclo-Prep™ PCR Clean Up Kit is a spin column-based purification kit for the rapid isolation of PCR fragments following amplification. After clean up,...
UOM:  1 * 50 pezzi
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   RNA-Solv® Reagent è un sistema di reagenti per l'isolamento dell'RNA da cellule e tessuti. Il reagente, una soluzione monofase composta da fenolo e gu...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 32
  1  2  3  4  Prossimo