  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Titolanti
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/22/18989922.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   La gamma Aquastar™ è progettata per offrire reagenti per la determinazione dell'acqua mediante titolazione Karl-Fischer di una vasta gamma di substrat...
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Compresse indicatore-tampone per la determinazione del grado di durezza dell'acqua con le soluzioni Titriplex® 1 * 1 Cad.
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.09914.0001
Codice articolo locale: MERC1.09914.0001
Descrizione:   Ioduro-iodato soluzione for 1000 ml, c(I2) = 1/128 mol/l (1/64 N) Titrisol® 1 * 1 Ampoll
UOM:  1 * 1 Ampoll
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.09905.0001
Codice articolo locale: MERC1.09905.0001
Descrizione:   Bromuro-bromato soluzione for 1000 ml, c(Br2) = 0,05 mol/l (0.1 N) Titrisol® 1 * 1 Ampoll
UOM:  1 * 1 Ampoll
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Wijs-Soluzione per la determinazione del numero di iodio c(ICl) = 0.1 mol/l TitriPUR® 1 * 1 l
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Ammonio soluzione tampone per la complessometria (ammonio cloruro/ammoniaca) pH = 10-11 TitriPUR® 1 * 1 l
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.09164.1000
Codice articolo locale: MERC1.09164.1000
Descrizione:   Hanus-Soluzione per la determinazione del numero di iodio c(IBr) = 0.1 mol/l TitriPUR® 1 * 1 l
UOM:  1 * 1 l
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Tetramethylammonium hydroxide solution in 2-propanol/methanol for titrations in non-aqueous media c(C4H13NO)=0,1 mol/l (0,1 N) T...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 34
  1  2  3  4  5  Prossimo