  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
riferimenti-a-colore-e-standard-per-spettroscopia
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/55/18945055.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Per la calibrazione dello spettrofotometro secondo Ph. Eur.
Fornitore:  Merck
Descrizione:   The Certipur® colour reference solutions are developed for ‘Method 1’ as described in chapter 2.2.2 of the European Pharmacopeia.
Codice catalogo: (1.14675.0001)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore:: 1.14675.0001
Codice articolo locale:: MERC1.14675.0001
Descrizione:   Ciascuna confezione contiene una soluzione standard e una soluzione additiva. Entrambe le soluzioni possono essere utilizzate nelle procedure di contr...
UOM:  1 * 1 SET
Codice catalogo: (1.08159.0100)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore:: 1.08159.0100
Codice articolo locale:: MERC1.08159.0100
Descrizione:   Standard solutions are used for the calibration of spectrophotometers.
UOM:  1 * 100 ml
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore:: 1.08158.0001
Codice articolo locale:: MERC1.08158.0001
Descrizione:   Standard solutions are particularly used for calibrating the absorbance of spectrophotometers.
UOM:  1 * 1 SET
Codice catalogo: (1.18701.0001)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore:: 1.18701.0001
Codice articolo locale:: MERC1.18701.0001
Descrizione:   Ciascuna confezione contiene una soluzione standard e una soluzione additiva. Entrambe le soluzioni possono essere utilizzate nelle procedure di contr...
UOM:  1 * 1 SET
Codice catalogo: (1.18700.0001)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore:: 1.18700.0001
Codice articolo locale:: MERC1.18700.0001
Descrizione:   Ciascuna confezione contiene una soluzione standard e una soluzione additiva. Entrambe le soluzioni possono essere utilizzate nelle procedure di contr...
UOM:  1 * 1 SET
Codice catalogo: (1.00246.0250)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore:: 1.00246.0250
Codice articolo locale:: MERC1.00246.0250
Descrizione:   The colour reference solution can be used in visual comparison or as part of a calibration of colorimeters and spectrophotometer for colour comparison...
UOM:  1 * 250 ml
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 33
  1  2  3  4  5  Prossimo