  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Tamponi per elettroforesi
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/52/18989352.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"293"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.06174.1000
Codice articolo locale: MERC1.06174.1000
Descrizione:   Tampone per elettroforesi, Running Buffer, TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer) pH 8,3
UOM:  1 * 1 l
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.06023.1000
Codice articolo locale: MERC1.06023.1000
Descrizione:   Tampone per elettroforesi, Running Buffer, TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer) pH 8,3
UOM:  1 * 1 l
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.06177.2500
Codice articolo locale: MERC1.06177.2500
Descrizione:   Tampone per elettroforesi, Running Buffer, TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
UOM:  1 * 2,5 l
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   TBE è ottimizzato per le tecniche di elettroforesi impiegando acrilammide e agarosio. I tamponi sono disponibili come concentrato liquido o Ready-Pack...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Compresse predosate per la preparazione ottimale di soluzione PBS 1X, pH 7,3 – 7,5.
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Formulazione di Dulbecco.
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC444125D
Descrizione:   Tampone per elettroforesi, Running Buffer, TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
UOM:  1 * 1 l
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Tamponi di corsa per elettroforesi su gel 1-D e 2-D delle proteine.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 293
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Prossimo