Stampa…
Hai cercato: Tamponi pH
81  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"81"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Titrisol® buffer concentrate for 500 ml buffer solution [20 °C].
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Materials for the precise calibration and monitoring of pH meters.
Fornitore: Merck
Descrizione: Per la calibrazione di pHmetri.
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Per la calibrazione di precisione e il monitoraggio dei pHmetri.
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Per la calibrazione dei pH-metri e degli strumenti di analisi.
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: pH Buffer solution, colour coded, Valore pH: 7,00, ±0,01, Temperatura di riferimento: 25 °C, giallo, Flacone, 1× 500 ml
Fornitore: Merck
Descrizione: Soluzioni per una calibrazione precisa e il controllo dei pHmetri.
MSDS Promo
Codice catalogo: (1.09478.1000)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09478.1000
Codice articolo locale: MERC1.09478.1000
Descrizione: Ammonium buffer solution for complexometry (ammonium chloride/ammonia) pH = 10 - 11, TitriPUR®
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Buffer solutions intended for extremely precise calibration, qualification and monitoring of pH instruments, and for testing other buffer solutions.
Fornitore: Merck
Descrizione: Soluzioni per una calibrazione precisa e il controllo dei pHmetri.
MSDS Promo
Codice catalogo: (1.06587.1000)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.06587.1000
Codice articolo locale: MERC1.06587.1000
Descrizione: Buffer stock solution 1/15 mol/l
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Soluzioni preparate a partire da reagenti analitici grado Analar NORMAPUR®.
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Per la calibrazione dei pHmetri.
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Buffer solutions, secondary standards, Valore pH: 10,012, ±0,010, Temperatura di riferimento: 25 °C, VWR®, Bottiglia di plastica
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: pH Buffer solution, borato, Valore pH: 9,18, Temperatura di riferimento: 25 °C, VWR®, incolore
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: pH buffer capsules, Capsules, Valore pH: 4,01, ±0,02, VWR®, arancione, Bottiglia di plastica
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 81
no targeter for Bottom