Stampa…
Hai cercato: Standard per analisi ambientali
613  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"613"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Soluzione standard COD, Supelco®, 1000 mg/L, : N/A, Per kit analitici: 1.14541; 1.14691; 1.14555, Campo pH: 3 - 5
Codice catalogo: (QC1052-20ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: QC1052-20ML
Codice articolo locale: SUPLQC1052-20ML
Descrizione: Trace Metals 2-WP, Supelco®, Certified reference material, : N/A
UOM: 1 * 20 mL
Codice catalogo: (QC1450-2ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: QC1450-2ML
Codice articolo locale: SUPLQC1450-2ML
Descrizione: Residual Free Chlorine (RFC), Supelco®, Certified reference material, : N/A
UOM: 1 * 2 mL
Codice catalogo: (MB010-50G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: MB010-50G
Codice articolo locale: SUPLMB010-50G
Descrizione: Loam Matrix Blank, Supelco®, Certified reference material, : N/A
UOM: 1 * 50 g
Codice catalogo: (CRM104-50G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: CRM104-50G
Codice articolo locale: SUPLCRM104-50G
Descrizione: PAH - Sediment 1, Supelco®, Certified reference material, : N/A, Pkg of 50 g
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: Merck
Descrizione: Trace Metals - Sewage Sludge 2, Supelco®, Certified reference material, : N/A, Pkg of 50 g (dry)
Codice catalogo: (49107-U)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 49107-U
Codice articolo locale: SUPL49107-U
Descrizione: EPA 552.2 Haloacetic Acids Mix, Supelco®, Certified reference material, 2000 mug/mL each component in methyl tert-butyl ether, : N/A
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (48741.)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 48741
Codice articolo locale: SUPL48741
Descrizione: EPA 606-M Phthalate Esters Mix, Supelco®, Certified reference material, 200 mug/mL each component in methanol, : N/A
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (56681-1KT-F)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 56681-1KT-F
Codice articolo locale: SUPL56681-1KT-F
Descrizione: Alkane content in waste and soil according DIN EN 14039/ISO 16703
UOM: 1 * 1 KIT
Codice catalogo: (CRM48149)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: CRM48149
Codice articolo locale: SUPLCRM48149
Descrizione: EPA TO-11A Six Component Carbonyl-DNPH Mix, Supelco®, : N/A
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PE1088-20ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: PE1088-20ML
Codice articolo locale: SUPLPE1088-20ML
Descrizione: Chromium VI - WP, Supelco®, Proficiency Testing Material, Concentrate for dilution to 1L, : N/A
UOM: 1 * 20 mL
Codice catalogo: (SQC012-30G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: SQC012-30G
Codice articolo locale: SUPLSQC012-30G
Descrizione: Chromium VI in Soil, Supelco®, Certified reference material, : N/A
UOM: 1 * 30 g
Codice catalogo: (HARD1000-500ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: HARD1000-500ML
Codice articolo locale: SUPLHARD1000-500ML
Descrizione: Hardness calibration standard, Supelco®, Certified reference material, Calcium 1000 mg/l, : N/A
UOM: 1 * 500 mL
Codice catalogo: (QC3050-500ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: QC3050-500ML
Codice articolo locale: SUPLQC3050-500ML
Descrizione: Residue (Whole-Volume) - WP, Supelco®, Certified reference material, : N/A
UOM: 1 * 500 mL
Codice catalogo: (QC1134-2ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: QC1134-2ML
Codice articolo locale: SUPLQC1134-2ML
Descrizione: Total Phenolics, Supelco®, Certified reference material, : N/A
UOM: 1 * 2 mL
Codice catalogo: (QC1130-20ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: QC1130-20ML
Codice articolo locale: SUPLQC1130-20ML
Descrizione: Demand-WP, Supelco®, Certified reference material, : N/A
UOM: 1 * 20 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 613
no targeter for Bottom