Stampa…
Hai cercato: Standard di conducibilità
42  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Gli standard di conducibilità in sacchetto sono comodi e facili da usare, assicurano risultati accurati e affidabili sia sul campo che in laboratorio....
MSDS Promo
Codice catalogo: (CRM498-100G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: CRM498-100G
Codice articolo locale: SUPLCRM498-100G
Descrizione: pH/Conductivity CRM - clay soil
UOM: 1 * 100 g
Fornitore: Merck
Descrizione: Conductivity standard, Supelco®, 400 μ S/cm, Temperatura di riferimento: 25 °C
Fornitore: Merck
Descrizione: Conductivity standard, 2060 µmhos/cm
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Gamma completa di standard di controllo certificati con valori da 1,3 a 500000 µs per soddisfare tutti i requisiti relativi all'analisi elettroch...
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: KCl 0,1 mol/L, VWR®, 12,88 mS/cm, Temperatura di riferimento: 25 °C
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Avantor offers a comprehensive range of conductivity standards as Certified Reference Materials with the primary use calibrating of conductivity meter...
Codice catalogo: (85645.260)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC85645.260
Descrizione: Tracciabile direttamente al NIST, testato e certificato secondo la ISO17025, ISO 17034.
UOM: 1 * 500 mL
Fornitore: WTW
Descrizione: Set 6R/SET/LAB1 per conduttimetri
Fornitore: Hach
Descrizione: Concentrazione: 0,01 mol/l KCl, 1413  µS/cm
Fornitore: Hach
Descrizione: For calibrations/accuracy checks on conductivity/salinity meters.
Fornitore: Hach
Descrizione: Potassium chloride standard solutions according to OIML, traceable to NIST and Standard solution verified by Reference Materials Laboratory.
Fornitore: Hach
Descrizione: The potassium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity cells.
Fornitore: Hach
Descrizione: Sodium chloride standard solutions according to OIML, traceable to NIST and Standard solution verified by Reference Materials Laboratory.
Fornitore: Hach
Descrizione: The sodium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity meters and also used for accuracy checks.
Fornitore: Hach
Descrizione: Natural Water Standard Solution:40% sodium sulphate/40% sodium bicarbonate/20% sodium chloride.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom