  • Parametri
    • Articoli in magazzino (24)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Dispenser per panni/carta
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/88/18709688.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"49"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   These dispensers, made from white lacquered metal, are suitable for use with wipe rolls.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   In PVC bianco da 6 mm.
Codice catalogo: (115-2179)
Fornitore:  KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 7041
Codice articolo locale: KIMB7041
Descrizione:   Dispenser utilizzabile con rotoli di asciugamani in carta da 250 mm.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  KIMBERLY CLARK
Descrizione:   These hand towel dispensers in a sleek and contemporary design are designed for dispensing 'Inter-fold' hand towels.
Codice catalogo: (115-2076)
Fornitore:  KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 7919
Codice articolo locale: KIMB7919
Descrizione:   Dispenser a cestello per panni in rotoli KIMTECH* WETTASK*. Il cestello si apre e si rifornisce facilmente con panni e igienizzanti/soluzioni detergen...
UOM:  1 * 4 pezzi
Fornitore:  KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 7905
Codice articolo locale: KIMB7905
Descrizione:   Dispenser in plastica per panni in rotoli, ideale per gli spazi limitati.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: U7024
Codice articolo locale: KIMBU7024
Descrizione:   This white plastic dispenser is ideal for dispensing single sheets of interleaved SCOTT* Slimfold hand towels.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (115-1536)
Fornitore:  KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 6963
Codice articolo locale: KIMB6963
Descrizione:   Dispenser di asciugamani montato a parete in plastica ABS di lunga durata con superficie anteriore metallica. Capacità elevata, ricarica dall'alto in ...
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 49
  1  2  3  4  5  6  7  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI