Stampa…
Hai cercato: Panni per camera bianca
169  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"169"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Panno in microfibra con bordi sigillati per l'uso in camere bianche ISO 3.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These wipes are made from 100% continuous filament, double-ply, ultrasonically-sealed polyester to provide better absorbency. The wipe's size is perfe...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Panno in poliestere per l'uso in camere bianche ISO 4.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Panno assorbente in tessuto non tessuto per l'uso in camere bianche ISO 5 - 6.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Cleanroom wipes, dry, VWR® B'Wipes, B'Wipes, serie 6000, Poliestere, bianco, Classe di clean room: 1/ISO 3, L×L: 230×230 mm, Sovrapposti, 2×50
Codice catalogo: (115-1902)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: BASA123142
Descrizione: Panno in poliestere con bordi sigillati per l'uso in camere bianche ISO 3.
UOM: 1 * 150 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These wipes are made from 100% continuous filament, double-ply, ultrasonically-sealed polyester to provide better absorbency.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Panno in poliestere con bordi sigillati per l'uso in camere bianche ISO 3.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Progettato per la pulizia di banchi a flusso laminare, superfici di camere bianche, articoli in quarzo e apparecchiature di processo generali. Adatto ...
Codice catalogo: (115-0034)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI115-0034
Descrizione: Questi panni in tessuto non tessuto, 45% poliestere e 55% cellulosa, sono progettati per le operazioni di pulizia di banchi a flusso laminare, superfi...
UOM: 1 * 75 pezzi
MSDS
Codice catalogo: (115-0033)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI115-0033
Descrizione: Queste salviette per camere bianche sono realizzate in poliestere e cellulosa.
UOM: 1 * 100 pezzi
Codice catalogo: (115-1724)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI115-1724
Descrizione: Questi panni in doppio tessuto di poliestere con bordi a taglio netto vengono lavati in camere bianche di classe ISO 4 per ridurre al minimo la contam...
UOM: 1 * 300 pezzi
Codice catalogo: (115-1830)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: BASA124119
Descrizione: Panno in poliestere a doppio velo con bordi sigillati per l'uso in camere bianche ISO 5.
UOM: 1 * 50 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These are 100% continuous-filament, double-knit polyester fabric wipes.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Perfetti per la pulizia di superfici ruvide, abrasive o irregolari, ma sufficientemente morbidi per superfici delicate. Per applicazioni farmaceutiche...
MSDS Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Ideali per pulire superfici ruvide o irregolari, ma sufficientemente morbidi per l'uso su superfici delicate. Utilizzare questi panni completamente in...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 169
no targeter for Bottom