Stampa…
Hai cercato: Tappi per provette
81  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"81"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: I cappucci Safe-T-Flex sono caratterizzati da un design esclusivo e flessibile con chiusura overlock, che si blocca saldamente all'esterno del bordo d...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Flat screw cap with O-ring for microcentrifuge tubes, VWR®, Colore: arancione
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Tappo per provetta per analisi e colture, In PE, VWR®, Colore: naturale, Tappo: Tappo ad innesto a 2 posizioni, Per provette: 17 mm
Imballi sostenibili
Produzione a basso impatto Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Tappo per provetta e coltura, VWR®, Colore: naturale, Tappo: Tappo ad innesto a 2 posizioni, Per provette: 12 mm
Imballi sostenibili
Produzione a basso impatto
Codice catalogo: (634-0566)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI634-0566
Descrizione: PTFE, white. Caps are machined to exact specifications with smaller gyroradius and more homogeneous mass distribution than disposable caps providing b...
UOM: 1 * 25 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Queste chiusure sono adatte per provette per test e per colture.
Codice catalogo: (525-0923)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI525-0923
Descrizione: Purple PP. Sustainable design based on virgin resins.
UOM: 1 * 500 pezzi
Imballi sostenibili
Produzione a basso impatto
Codice catalogo: (45000-0006)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR45000-0006
Descrizione: Nastro di 8 tappi a spina, J.T.Baker®, Colore: trasparente
UOM: 1 * 120 pezzi
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Red screw cap made of glass-fibre reinforced ETFE, inner parts consisting of a v-ring (ETFE), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as...
Fornitore: LUDI A.G.
Descrizione: Made of anodised aluminum with stainless steel spring clip.
Fornitore: SP Industries
Descrizione: Manufactured in ethylene vinyl acetate (EVA).
Fornitore: Corning
Descrizione: Axygen® mini tube systems are available in 8-cap or 12-cap strip format.
Fornitore: Simport Scientific
Descrizione: Caps made of PE feature a long skirt and a super fast thread design allowing them to be removed or sealed with a single turn. Caps are designed with f...
Fornitore: LUDI A.G.
Descrizione: In alluminio.
Fornitore: Saint-Gobain
Descrizione: In silicone, traslucente. Ideali per proteggere ogni sorta di tubi o componenti cilindrici sporgenti durante il trasporto e in tutte le operazioni che...
Promo
Fornitore: LUDI A.G.
Descrizione: Made of anodised aluminium.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 81
no targeter for Bottom