Stampa…
Hai cercato: Utensili per Dispersione
11  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Choice of aggregates for a wide range of laboratory applications from 5 ml up to 20 L. The VWR® Aggregates solve the standard problems that are faced ...
Promo
Codice catalogo: (710-0953)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: PBIB90725
Descrizione: Dispersing Element, Guarnizione Johnny per lame, autoclavabile, per utilizzi con piastra di fissaggio base Steri-Blostev 12
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: KINEMATICA
Descrizione: Designazione:
EC - Versione EasyClean per pulizia e sterilizzazione facilitate (Standard)
/2 - Rotore/statore con 1 fila di denti ciascuno
Fornitore: KINEMATICA
Descrizione: BIOTRONA® design high turbulence mixing. High-turbulence mixing head with low shear forces and energy inputs. Time saving with improved results compar...
Fornitore: KINEMATICA
Descrizione: Dispersing aggregates available as standard (EC design) and special aggregates (W, B design).
Codice catalogo: (431-0205)
Fornitore: KINEMATICA
Codice articolo fornitore: 11030069
Codice articolo locale: KINE11030069
Descrizione: Utensile per dispersione, PT-DA 20/2EC-E192, Per strumento: PT 4000, Velocità: 27 m/s, Statore/rotore Ø: 15 / 20 mm, Volume: 100 - 2500 ml
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: IKA
Descrizione: Gli utensili di dispersione monouso in plastica sono ideali per applicazioni in cui è necessario impedire eventuali cross contamination. Gli utensili ...
Fornitore: IKA
Descrizione: Utensile per dispersione, D 60, Statore/rotore Ø: -/60 mm, Volume: 2 - 30 l
Fornitore: IKA
Descrizione: Tipo N: Materiali a contatto con il prodotto PTFE e, AISI 316L, adatto per solventi e sostanze abrasive, sterilizzabile con tutti i metodi, res...
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Descrizione: A wide range of dispersing tools ensures excellent performance for many applications for small samples, sizes such as biological matrices, and large v...
New Product
Codice catalogo: (WITGDH.WHG02108)
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Codice articolo fornitore: DH.WHG02108
Codice articolo locale: WITGDH.WHG02108
Descrizione: Dispersing Element, Homogeniser tool, HT1008, Per: HG-15A, WiseTis®, Statore/rotore Ø: 8,0/6,1 mm, Lunghezza: 138 mm, Volume: 1 - 50 ml
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom