Stampa…
Hai cercato: Tappetini permanenti per pavimenti
17  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: I tappetini permanenti vengono installati nelle camere bianche per fornire il massimo livello di pulizia. La durata dei tappetini dipende soprattutto ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: I rivestimenti per la decontaminazione di pavimenti b'mat utilizzano un polimero brevettato per attrarre e trattenere oltre il 98% di particelle prove...
Codice catalogo: (590-0346)
Fornitore: Bohlender
Codice articolo fornitore: R630-01
Codice articolo locale: BOHLR630-01
Descrizione: Mat made of static dissipative material with permanently mounted grounding cable including clip for earthing connection.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: 3M
Descrizione: The Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8100 is unbacked scraper matting suitable for use indoors, outdoors, or in recessed wells with high tr...
Fornitore: 3M
Descrizione: The Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat 65 is a high-performance entrance mat designed for medium traffic applications.
Fornitore: 3M
Descrizione: The Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat 85 is a high-performance entrance mat with a phthalate-free, slip-resistant PVC backing for high traffic applica...
Fornitore: 3M
Descrizione: The Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat 45 is a high-performance entrance mat backed with slip-resistant PVC for low traffic applications.
Fornitore: 3M
Descrizione: 3M™ Nomad™ terra heavy traffic entrance matting 8250 is a coiled vinyl scraper mat suitable for use indoors, outdoors, or in recessed wells with high ...
New Product
Fornitore: 3M
Descrizione: The Nomad™ Terra Medium Traffic Entrance Matting 6050 is backed vinyl matting suitable for use in indoor areas with medium traffic volumes.
Codice catalogo: (NEWPFLME175)
Fornitore: NEW PIG
Codice articolo fornitore: FLME175
Codice articolo locale: NEWPFLME175
Descrizione: Clean and sanitise shoes and prevent contamination from entering controlled areas with this disinfecting footbath.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: DYCEM
Descrizione: These floating floor mats are high performance, antimicrobial loose-laid mats offering many benefits without the need for permanent installation. A fl...
Fornitore: DYCEM
Descrizione: CleanZone is a high performance contamination control flooring suitable for light wheeled traffic and heavier pedestrian flows. It is washable and a mos...
Fornitore: DYCEM
Descrizione: Specially designed mat to remove contamination from areas subject to heavy wheeled traffic. It effectively attracts, collects and retains contaminatio...
Codice catalogo: (DYCECZ01/WZP/2GRAN)
Fornitore: DYCEM
Codice articolo fornitore: CZ01/WZP/2GRAN
Codice articolo locale: DYCECZ01/WZP/2GRAN
Descrizione: These mats are specially designed to remove contamination from areas subject to heavy wheeled traffic. Ideal for use at entrances and exits, corridors...
UOM: 1 * 2 m2
Fornitore: asecos
Descrizione: Sealing mats made from a dense and flexible material prevent fast and efficient penetration of water-polluting liquids into the ground or drains.
Codice catalogo: (DYCECZ06/BM60045GR)
Fornitore: DYCEM
Codice articolo fornitore: CZ06/BM60045GR
Codice articolo locale: DYCECZ06/BM60045GR
Descrizione: This non-slip mat prevents the movement and loss of small components used in laboratories to stabilise fragile equipment. Approved for use in all clas...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom