Stampa…
VWR®, Crogioli, PTFE
Fornitore: VWR
VWR®
216-0451EA 37.2 EUR
216-0451 216-0452 216-0450 216-0453
VWR®, Crogioli, PTFE
Crogioli
Sagomati isostaticamente in PTFE puro, a norma FDA
  • Resistenza e inerzia chimica
  • Infrangibili
  • Resistenti a una temperatura massima di 280 °C