Stampa…
Hai cercato: Rack per separazioni magnetiche
7  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Corning
Descrizione: The magnetic separation devices (MSD) are essential in any paramagnetic bead-based purification process. These IMAG™ devices are designed for a manual...
Codice catalogo: (PIERMR02)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: MR02
Codice articolo locale: PIERMR02
Descrizione: This separation rack is a magnetic separation device intended for low-throughput magnetic bead manipulation procedures such as magnetic bead-based nuc...
UOM: 1 * 1 KIT
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: Acrylic, clear.
Codice catalogo: (28-9489-64)
Fornitore: Cytiva
Codice articolo fornitore: 28-9489-64
Codice articolo locale: GEHE28-9489-64
Descrizione: MagRack 6 is a magnetic rack for small-scale protein purification and sample enrichment with magnetic beads. Each rack consists of anodized aluminium ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (28-9864-41)
Fornitore: Cytiva
Codice articolo fornitore: 28-9864-41
Codice articolo locale: GEHE28-9864-41
Descrizione: MagRack Maxi is a magnetic rack for small-scale protein purification and sample enrichment with magnetic beads used for sample volumes up to 50 ml.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (OZBIMSR1000)
Fornitore: OZ BIOSCIENCES
Codice articolo fornitore: MSR1000
Codice articolo locale: OZBIMSR1000
Descrizione: Magnetic separation rack designed for 50, 15 or 1,5 ml tubes. It can hold 12 standard microtubes, two 15 ml* and two 50 ml tubes. The magnetic separat...
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Codice catalogo: (OZBIDM30000)
Fornitore: OZ BIOSCIENCES
Codice articolo fornitore: DM30000
Codice articolo locale: OZBIDM30000
Descrizione: Magnetic isolation device is ideal for coupling reactions, washing procedures, aspiration, pipetting etc. MagID is made from an injection moulded plas...
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom