Stampa…
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Fornitore: VWR
VWR®
422351SEA 842 EUR
422351S
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Proteine e Peptidi
Un prodotto di maggiore purezza rispetto al materiale di grado standard o con V frazione di Cohn. Negativo per globuline che interferiscono in molti saggi.
  • Umidità: 4,5%
  • Ceneri: 1,5%