Stampa…
Ficoll® 400, per biologia molecolare
437093TEA 0 EUR
VWRC437093T
Ficoll® 400, per biologia molecolare
Ficoll® 400 è un polimero idrofilo neutro di saccarosio, altamente ramificato, che si discioglie rapidamente in soluzioni acquose.
Ficoll® è un marchio registrato di GE Healthcare.