Stampa…
Determinazione della quantità di acqua secondo Karl Fischer, Aquastar™, Supelco®
Fornitore: Merck
1.88005.2500EA 438 EUR
1.88005.2500 1.88020.1000 1.88010.2503 1.88073.0001 1.88062.0500 1.88010.2500 1.88063.0010 1.88005.1000 1.88001.1000 1.88009.2500 1.88071.0001 1.88016.1000 1.88007.1000 1.88010.1043 1.88010.2543 1.88006.1000 1.88072.0001 1.09257.2500 1.09255.0500 1.88035.0500 1.88008.2500 1.88015.1000 1.09257.0500 1.88036.0500 1.88005.2503 1.88008.1000 1.88010.1000 1.88010.0500 1.88009.1000 1.88002.1003 1.88001.1043 1.88010.1003 1.88011.1003 1.88021.1000 1.88006.1003 1.88005.0500 1.88011.1000 1.88015.2500 1.88002.1000 1.88001.1003 1.88011.1043 1.88079.0500 1.88002.1043 1.88005.1003
Determinazione della quantità di acqua secondo Karl Fischer, Aquastar™, Supelco®
Reagenti e titolanti per Karl Fischer
La gamma Aquastar™ è progettata per offrire reagenti per la determinazione dell'acqua mediante titolazione Karl-Fischer di una vasta gamma di substrati e mediante varie tecnologie. Include reagenti per sistemi mono- o bicomponente, reagenti coulombometrici combinati, solventi per oli e grassi, reagenti e solventi per la determinazione dell'acqua in chetoni e aldeidi. Sono disponibili anche standard di calibrazione. Gli standard per acqua in ampolle sono testati a norma NIST e ciascuna confezione contiene il certificato specifico di lotto con l'esatto contenuto di acqua, dati su incertezza di misurazione, metodo di misurazione, lotto NIST e durata a magazzino.
  • I CombiTitrant e i CombiSolvent non sono tossici
  • Risultati molto precisi e riproducibili
  • Rapidi e affidabili
Merck have introduced into the range of Aquastar® Titrants, some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. Mettler Toledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tags.
Scopri come trovare facilmente un prodotto chimico
Cerca i tuoi prodotti chimici per metodo (HPLC, GC, tracce di metallo, XRF, ecc.), per marchio (VWRc, Merck, ecc.) o per categoria di prodotto (standard, cromatografia, ecc.)
Prova e scopri