Pellicola idrofobica porosa, spessa 139,7 µm, con adesivo medicale per piastre per coltura di tessuti, BioBlock e piastre a 96 pozzetti che richiedono lo scambio di gas per la proliferazione cellulare o batterica. Queste pellicole in rayon riducono al minimo la contaminazione incrociata, le fuoriuscite e l'evaporazione. Consentono uno scambio uniforme di aria e CO₂ per tutti i pozzetti, a differenza dei coperchi delle piastre che favoriscono lo scambio per i pozzetti vicini ai bordi della piastra. Il prodotto sterile è confezionato in buste antimanomissione da 25.
- Non citotossico, altamente permeabile ai gas
- Perforabile utilizzando la punta della pipetta per il recupero del campione
- Consigliato per temperature da −20 a +80 °C
L×P di ciascuna pellicola: 142,9×82,6 mm per piastre per coltura di tessuti di dimensioni standard.