Stampa…
Kit portatile per sversamenti accidentali, SPILL-X®
Fornitore: Avantor
VWR® Spill-X®
121-0008EA 1500 EUR
121-0008 121-0007 121-0006
Kit portatile per sversamenti accidentali, SPILL-X®
Materiali per il controllo di fuoriuscite di liquidi
Sviluppati per trattare in modo conveniente piccole fuoriuscite come quelle che si possono verificare in un ambiente di laboratorio.
  • Consentono il trattamento di fuoriuscite pericolose
  • Sicuri e facili da utilizzare
  • Neutralizzano e solidificano gli acidi per consentirne un facile smaltimento (SPILL-X-A®, SPILL-X-C®)
  • Assorbono i solventi e aumentano il punto di infiammabilità al di sopra dei 60 °C, senza produrre prodotti secondari tossici (SPILL-X-S®)
  • Il kit SPILL-X® contiene dispositivi di montaggio portatili, semiportatili o permanenti
I contenitori in PP consentono l'applicazione di entrambi i tipi di agente ossia dispensatori e agitatori. Ciascun flacone può trattare una fuoriuscita massima di 1,9 L (da 1,4 a 1,9 m²). Consentono la trasformazione di sostanze caustiche e acidi in composti non pericolosi conformi alle specifiche EPA relative ai rifiuti non tossici. Utilizzabili in modo efficace per risolvere fuoriuscite accidentali di acidi (SPILL X A®, idoneo anche per acido fluoridrico HF), sostanze caustiche (SPILL X C®), solventi (SPILL X S®) e formalina (SPILL X FP®) sui luoghi di lavoro.
LxPxA scatola kit SPILL-X®: 470×145×550 mm (chiusa)
Informazioni per l'ordine: ciascun kit comprende 6 flaconi di agenti singoli, 1 confezione di accessori per la protezione di occhi e mani (1 occhiale di sicurezza, 1 paio di guanti in nitrile, 2 contenitori di pulizia, 1 raschietto, 6 sacchetti per rifiuti, 1 foglietto illustrativo per il trattamento), foglio di istruzioni grafiche, viti di montaggio a parete e ancoraggi. Il tutto contenuto in una scatola portatile in plastica. Ordinare separatamente le ricariche in bottiglia di agenti SPILL-X® e confezioni extra di accessori per la protezioni di occhi e mani.
* Il kit multiuso SPILL-X® contiene 2 flaconi di acido SPILL-X-A®, 2 di sostanza caustica SPILL-X-C® e 2 di agenti solventi SPILL-X-S®.
** Il kit di formalina SPILL-X® contiene 3 contenitori di formalina SPILL-X-FP® e 3 contenitori di solventi SPILL-S®.