Stampa…
VWR® Traceable®, Termometro a pistola a infrarossi con raggio laser
Fornitore: VWR
VWR® Traceable®
620-2101EA 253 EUR
620-2101
VWR® Traceable®, Termometro a pistola a infrarossi con raggio laser
Termometri Termometri digitali
Unità leggere per rilevamenti in liquidi e solidi in un secondo. Raggio laser per raggiungere in modo preciso le posizioni target di rilevamento in petrolio, componenti elettronici, impianti e all'aperto. Il termometro offre letture medie e differenziali.
  • Campo visivo di 8:1
  • Emissività regolabile da 0,3 a 1,0
  • Retroilluminazione, funzione HOLD per i dati, spia di batteria scarica, pulsante di selezione °C/°F
  • Memorizzazione del valore minimo/massimo in grado di registrare fino a nove valori
  • Allarme acustico per valori alti/bassi
Certificazioni: Complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Informazioni per l'ordine: Fornito con cinturino da polso, valigetta di trasporto morbida, batteria da 9 V e certificato Traceable®.