Stampa…
Hai cercato: 3-Phenyl-1H-pyrazole
5  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (8.43855.0005)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 8.43855.0005
Codice articolo locale: MERC8.43855.0005
Descrizione: 3-Phenyl-1H-pyrazole per sintesi, Sigma-Aldrich®
UOM: 1 * 5 g
MSDS
Codice catalogo: (APOSOR52122-25G)
Fornitore: Apollo Scientific
Codice articolo fornitore: OR52122-25G
Codice articolo locale: APOSOR52122-25G
Descrizione: 3-Phenyl-1H-pyrazole 98%
UOM: 1 * 25 g
Codice catalogo: (APOSOR9451-1G)
Fornitore: Apollo Scientific
Codice articolo fornitore: OR9451-1G
Codice articolo locale: APOSOR9451-1G
Descrizione: 3-Phenyl-1H-pyrazole
UOM: 1 * 1 g
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: 3-Phenyl-1H-pyrazole 99+%
Fornitore: TCI EUROPE
Descrizione: 3-Phenyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom