Stampa…
VWR®, Scatola portavetrini
Fornitore: VWR
VWR®
631-9113EA 13.8 EUR
631-9113
VWR®, Scatola portavetrini
Scatole portavetrini
Scatola portavetrini in due pezzi per microscopi per applicazioni gravose per conservare fino a 100 vetrini standard.
  • Ciascuna posizione è numerata singolarmente e corrisponde all'indice all'interno del coperchio della scatola
  • Scatola rigida sagomata per la conservazione sicura dei vetrini nelle posizioni scanalate
  • Impilabile: ideale per conservazione a lungo termine
La scatola è realizzata in ABS di lunga durata, con gancio e perno di cerniera nichelato e antiruggine. Per conservazione o trasporto.