Cell counters
Fornitore: Heathrow Scientific
These laboratory cell counters can measure cells such as basophils, eosinophils, myelocytes, juvenile, etc.
  • Each key records up to 999
  • Alarm at one hundred totals
  • Red and white buttons with grey housing
They can measure the number of cells such as Basophils (BASO), Eosinophils (EOSIN), Myelocytes (MYELO), Juvenile (JUVEN), Stab., Seg., Lymph., Mono., and total.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Posizioni Conf Codice catalogo VWR Quantità
Contatore da banco, valore massimo per ciascun tasto: 999, allarme in caso di totale pari a 1000, 250×76×56 mm 6 1 HEATHS5360A
Codice articolo fornitore: HS5360A
Codice articolo locale: HEATHS5360A
Contatore da banco, valore massimo per ciascun tasto: 999, allarme in caso di totale pari a 1000, 320×76×56 mm 9 1 HEATHS5360B
Codice articolo fornitore: HS5360B
Codice articolo locale: HEATHS5360B
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità