Panni per camera bianca, Spec-Wipe® 3E
Fornitore: VWR Collection
VWR® Spec-Wipe®
Panni di lunga durata in tessuto non tessuto, 46% poliestere e 54% cellulosa.
  • Materiale interlacciato ad acqua: offre un panno durevole che produce meno particelle rispetto ad altri metodi con tessuti non tessuti
  • Materiale interlacciato ad acqua senza uso di sostanze chimiche: riduce la contaminazione ionica
  • Combinazione leggera di poliestere/cellulosa: economica e assorbente
  • Tessuto crespo: offre maggiore morbidezza e volume
Per camera bianca di classe 1000, e ISO classe 6.
Colore: bianco
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
L×L Confezione Conf Codice catalogo VWR Quantità
229×229 mm 300 panni/sacchetto 300 115-0597
Codice articolo locale: VWRI115-0597
305×305 mm 150 panni/sacchetto 150 115-0598
Codice articolo locale: VWRI115-0598
Specifiche
Modello Spec-Wipe® 3E
Potere assorbente - intrinseco (ml/g) 5,43
Potere assorbente - estrinseco (ml/m²) 283
Potere assorbente - velocità (s) 1
Formazione di particelle (>=0.5 µm) (×10⁶/m²) 58,2
Estraibili - con acqua deionizzata (g/m²) 0,025
Estraibili - con alcool isopropilico (g/m²) 0,020
Fibre (>100 µm) (×10³/m²) 44
Ioni - cloruro (ppm) 9,4
Ioni - sodio (ppm) 8,3
Grammatura (g/m²) 52
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI