Stampa…
Strisce reattive, perossidi, MQuant™, Supelco®
Fornitore: Merck
MQuant®
1.10011.0001EA 65.5 EUR
1.10011.0001 1.10337.0001 1.10011.0002 1.10081.0001
Strisce reattive, perossidi, MQuant™, Supelco®
Kit per analisi ambientali
Le strisce reattive MQuant™ (MQ) possono essere considerate come un laboratorio portatile in una pochi millimetri quadrati.  Come metodo di screening, permettono di individuare rapidamente eventuali situazioni critiche e di definire le azioni correttive più idonee, con notevole risparmio di tempo e di costi. Le strisce utilizzate non comportano alcun problema per lo smaltimento, in quanto sono costituite da fogli di poliestere biodegradabile e anche la quantità di reagente contenuta nella zona reattiva è piuttosto ridotta.
  • Facili da utilizzare: è sufficiente immergere, attendere e confrontare con la scala colorimetrica
  • Ampia gamma con più di 40 test
  • Lettura dei risultati entro 2 minuti per decisioni rapide
  • Facilmente trasportabili: possono essere utilizzate in laboratorio o sul campo