Stampa…
VWR®, Puntali con filtro
Fornitore: VWR
613-0984EA 102 EUR
613-0984 613-0985 613-0986 613-0988 613-0989 613-0991 613-0992
VWR®, Puntali con filtro
Puntali per pipette
In PP trasparente, sterili.
  • Puntali sterilizzati con elettroni accelerati esenti da DNA, DNasi e RNasi, pirogeni, inibitori della PCR ed endotossine
  • Rack robusti e facili da impugnare grazie ai fermi ergonomici
  • Sono inoltre disponibili scatole di ricarica comprensive di rack, con lucchetto a scatto per un'apertura e chiusura agevole con una sola mano, coperchio invertibile con bordo, posizionamento a filo e fermo a scatto per la stabilità dei rack
Attenzione: SC: pipetta monocanale / MC: pipetta multicanale
Per ulteriori informazioni sulla compatibilità, contattare il servizio clienti Avantor.