Stampa…
Sodio idrossido 36% in soluzione acquosa per analisi
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05596.5000EA 236 EUR
1.05596.5000
Sodio idrossido 36% in soluzione acquosa per analisi
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Peso molecolare: 40 g/mol
Punto di ebollizione: 119…135 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 9…10 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II