L'ossimetro DO210 è uno strumento che misura temperatura e ossigeno disciolto fornendo il dato in % o in ppm (mg/l). Il microprocessore permette di memorizzare, calcolare e fare la compensazione per tutti i parametri.
- IP 67 waterproof housing, large display and easy to use keypad
- Automatic temperature compensation
- 50 or 250 data sets reviewable memory
- 1000 hour (DO 210) or 500 hour (DO 210 M) battery life; auto-shut off function (after 30 minutes of non use)
- Electrode offset recognition; auto-lock and hold of readings on display
Additional functions of DO 210 M:
- Extended memory capacity (250 data sets)
- Waterproof USB port for transferring data to a PC (no software required)
- Real time clock for saved data
- Recalibration reminder (selectable from 0 to 60 days)
Garanzia: 3 anni per gli strumenti e 6 mesi per elettrodi/sonde/cavi.
Informazioni per l'ordine: Fornito in valigetta con cavo di 1 m o 4 m, sensore polarografico per OD e 6 membrane di ricambio per tappi a vite.