Stampa…
1-Cloronaftalina 85% remainder 2-Chloronaphthalene, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO180971000EA 36.2 EUR
ACRO180971000 ACRO180970010 SCARACR18097-0010 ACRO180970025
1-Cloronaftalina 85% remainder 2-Chloronaphthalene, grado tecnico
1-Cloronaftalina
Formula: C₁₀H₇Cl
Peso molecolare: 162,62 g/mol
Punto di ebollizione: 259 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –2,5 °C
Densità: 1,194 g/cm³
Flash Pt: 121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003874
CAS Number: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02168
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6300 to 1.6340 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥80 %
HPLC ≥93 %