Stampa…
Acido solforico 95-97%, EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01833.2500EA 48.4 EUR
1.01833.2500
Acido solforico 95-97%, EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98,08 g/mol
Punto di ebollizione: ∼335 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3 °C
Densità: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 98.08 g/mol
Boiling Point 335 °C
Vapor Pressure 0.0001 hPa (20 °C)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)