Sodio nitrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
27950.367EA
215
EUR
27950.367
27950.462
27950.298
Sodio nitrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodio nitrato
Formula:
NaNO₃ Peso molecolare: 84,99 g/mol Punto di ebollizione: 380 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 308 °C Densità: 2,26 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011119 CAS Number: 7631-99-4 EINECS: 231-554-3 UN: 1498 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488221-41 Merck Index: 12,08792 |
Titolo (calcolato su sostanza essiccata) | Min. 99 % |
Metalli pesanti (come Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Cloruro) | Max. 0,1 % |
Fe (Ferro) | Max. 10 ppm |
SO4 (Solfato) | Max. 0,02 % |