Stampa…
Sodio nitrato ≥99.99% (metals basis), Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06546.0050EA 176 EUR
1.06546.0050 1.06546.0500
Sodio nitrato ≥99.99% (metals basis), Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Sodio nitrato
Formula: NaNO₃
Peso molecolare: 84,99 g/mol
Punto di ebollizione: 380 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 308 °C
Densità: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011119
CAS Number: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 12,08792
Visualizza i codici
Solubility 874 g/l (20 °C)
Melting Point 308 °C
Molar Mass 84.99 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.26 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
Hazard Class Description Oxidizer