Stampa…
Sodio nitrato, purissimo
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
0598-500GEA 101 EUR
0598-500G
Sodio nitrato, purissimo
Sodio nitrato
Formula: NaNO₃
Peso molecolare: 84,99 g/mol
Punto di ebollizione: 380 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 308 °C
Densità: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011119
CAS Number: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 12,08792
Visualizza i codici
Insolubles ≤0.04%
Purity ≥99.0%