Lithium nitrate, Sigma-Aldrich®
1.12230.0250
: Merck
:
- Pack type:Plastic bottle
- Pk:250 g
- Seq:3545
- Solubility:522 g/l (20 °C)
- Melting Point:255 °C
- Molar Mass:68.94 g/mol
- Bulk Density:910 kg/m3
- Density:2.36 g/cm3 (20 °C)
- pH:7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
:
:68.95 g/mol
:13,05558
:255 °C
:2.38 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:232-218-9
:2722
:5.1,
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS03
:7790-69-4
:LiNO₃
:MFCD00011094