Stampa…
Potassio nitrito, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05067.0250EA 114 EUR
1.05067.0250
Potassio nitrito, EMSURE® per analisi, Supelco®
Potassio nitrito
Formula: KNO₂
Peso molecolare: 85,1 g/mol
Punto di fusione: 387 °C
Densità: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011408
CAS Number: 7758-09-0
EINECS: 231-832-4
UN: 1488
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07816
Visualizza i codici
Solubility 2810 g/l (20 °C)
Melting Point 440 °C
Molar Mass 85.11 g/mol
Bulk Density 980 kg/m3
Density 1.92 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
Hazard Class Description Oxidizer