Vetrini coprioggetto
Fornitore: Marienfeld
Vetro borosilicato D 263™ M, classe idrolitica 1.
  • Incolore, per microscopia a fluorescenza
  • Vetrini coprioggetto di alta precisione di spessore 170 μm
  • Altamente consigliati per obiettivi con elevata apertura numerica e ad alta risoluzione
Recommended for objectives with high numerical aperture and resolution.
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione L×L Spessore Conf Codice catalogo VWR Quantità
High precision cover glasses 18×18 No. 1½ 2.000 630-2185
Codice articolo fornitore: 0107032
Codice articolo locale: MARI0107032
High precision cover glasses 22×22 No. 1½ 2.000 630-2186
Codice articolo fornitore: 0107052
Codice articolo locale: MARI0107052
High precision cover glasses 24×50 No. 1½ 1.000 630-2187
Codice articolo fornitore: 0107222
Codice articolo locale: MARI0107222
High precision cover glasses - - 1.000 MARI0107242
Codice articolo fornitore: 0107242
Codice articolo locale: MARI0107242
High precision cover glasses 24×60 No. 1½ 1.000 630-2598
Codice articolo fornitore: 107242
Codice articolo locale: MARI107242
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità