Stampa…
Litio fluoruro, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05686.0500EA 1270 EUR
1.05686.0500 1.05686.0050
Litio fluoruro, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Litio fluoruro
Formula: FLi
Peso molecolare: 25,94 g/mol
Punto di ebollizione: 1676 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 870 °C
Densità: 2,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011090
CAS Number: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05553
Visualizza i codici
Solubility 1.3 g/l (25 °C)
Melting Point 870 °C
Molar Mass 25.94 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 1676 °C (1013 hPa)
Density 2.64 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
Hazard Class Description Toxic Materials