Rubidio cloruro 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
ACRO201270250EA
201
EUR
ACRO201270250
ACRO201271000
Rubidio cloruro 99+%
Rubidio cloruro
Formula:
RbCl Peso molecolare: 120,92 g/mol Punto di ebollizione: 1390 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 718 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011187 CAS Number: 7791-11-9 EINECS: 232-240-9 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Total trace metal impurities | ≤1.0 % |