Stampa…
Hai cercato: Rubidio cloruro
11  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.07615.0025)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.07615.0025
Codice articolo locale: MERC1.07615.0025
Descrizione: Rubidio cloruro per analisi, Supelco®
UOM: 1 * 25 g
MSDS
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Rubidio cloruro 99.8+%
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Rubidio cloruro 99+%
Fornitore: PanReac AppliChem
Descrizione: Rubidio cloruro
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Rubidio cloruro ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Rubidio cloruro 99.975%, Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Rubidio cloruro ≥99.8% (metals basis)
Fornitore: Apollo Scientific
Descrizione: Rubidio cloruro 99%
Codice catalogo: (ACRO193920100)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 193920100
Codice articolo locale: ACRO193920100
Descrizione: Rubidio cloruro 99.99%
UOM: 1 * 10 g
MSDS
Fornitore: MP Biomedicals
Descrizione: Rubidium chloride is used as a catalyst and additive in gasoline.
Codice catalogo: (PROONIST-984)
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Codice articolo fornitore: NIST-984
Codice articolo locale: PROONIST-984
Descrizione: Rubidio cloruro
UOM: 1 * 250 mg
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom