Stampa…
Sodio cloruro
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
PROONCSGC76202EA 363 EUR
PROONCSGC76202
Sodio cloruro
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Peso molecolare: 58,44 g/mol
Punto di ebollizione: 1413 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 801 °C
Densità: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599