Stampa…
Sodio cloruro ≥99.5%, Gen-Apex per biologia molecolare
Fornitore: VWR Chemicals
33614.265EA 30.6 EUR
33614.265
Sodio cloruro ≥99.5%, Gen-Apex per biologia molecolare
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Peso molecolare: 58,44 g/mol
Punto di ebollizione: 1413 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 801 °C
Densità: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Visualizza i codici
Assay Min. 99.5 %
Colouration (1 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Transmittance (230 nm) Min. 90 %
Transmittance (260 nm) Min. 95 %
Transmittance (280 nm) Min. 97 %
Transmittance (320 nm) Min. 99 %