Stampa…
Sodio cloruro 1 mol/l (1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
31535.292EA 152 EUR
31535.292
Sodio cloruro 1 mol/l (1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Peso molecolare: 58,44 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Visualizza i codici
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Tracciabilità NIST conforme