Stampa…
Sodio cloruro, Certipur® volumetric standard, secondary reference material, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02406.0080EA 41.2 EUR
1.02406.0080
Sodio cloruro, Certipur® volumetric standard, secondary reference material, Supelco®
Sodio cloruro
Sodium chloride volumetric standard, secondary reference material for argentometry, traceable to NIST SRM .
Formula: NaCl
Peso molecolare: 58,44 g/mol
Punto di ebollizione: 1461 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 801 °C
Densità: 2,17 g/cm3 (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599